추천 제품
vapor density
3 (20 °C, vs air)
Quality Level
vapor pressure
73 mmHg ( 20 °C)
제품 라인
OmniSolv®
분석
≥99.9% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
801 °F
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
불순물
≤0.8 μeq/g Titrable acid
≤100 ppm Water (H2O)
≤250 ppt Fluorescence (as quinine base)
증발 잔류물
≤1 ppm
색상
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
전이 온도
flash point -4 °C
solubility
85.3 g/L
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤255 nm
UV 흡수
λ: 255 nm Amax: ≤1.00
λ: 257 nm Amax: ≤0.35
λ: 263 nm Amax: ≤0.06
λ: 275 nm Amax: ≤0.02
λ: 300 nm Amax: ≤0.01
형식
neat
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
제조 메모
분석 메모
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
24.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-4 °C - closed cup