Key Documents
DX2508
Supelco
Drierite Indicating
동의어(들):
desiccant
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41123003
Agency
suitable for EPA 1621
형태
granular
크기
6 mesh
색상
blue
저장 온도
room temp
애플리케이션
6 Mesh
분석 메모
Description:Blue irregular granules
법적 정보
Drierite is a trademark of W.A. Hammond Drierite Co., LTD
픽토그램
Health hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable