Key Documents
DRUM0200L01
Millipore
Mobius® Polyethylene Drum
200L used with 3D bag assembly
동의어(들):
Mobius® Polyethylene Drum, 200 L
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151806
eCl@ss:
32031690
Quality Level
파라미터
200 L sample volume
직경
56.90 cm (22.40 in.)
중량
9.98 kg (22 lb)
법적 정보
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany