주요 문서
DRUM0100L01
Millipore
Mobius® Polyethylene Drum
100L used with 3D bag assembly
동의어(들):
Mobius® Polyethylene Drum, 100 L
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151806
eCl@ss:
32031690
Quality Level
파라미터
100 L sample volume
직경
43.70 cm (17.20 in.)
중량
4.99 kg (11 lb)
법적 정보
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany