주요 문서
CR0374006
Millipore
Polygard-CR Cartridge Filter 40 in. 3.0 µm Code 7 Silicone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151806
eCl@ss:
32031690
Quality Level
material
polypropylene
silicone seal
설명
sanitization 30 min with hot water @ 80 °C
무균
(10 autoclave cycles or SIP @ 126 °C for 30 min)
멸균 적합성
autoclavable compatible
특징
hydrophilic
파라미터
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
카트리지 공칭 길이
40 in. (100 cm)
직경
7.0 cm (2.75 in.)
불순물
≤0.5 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
공극 크기
3.0 μm nominal pore size
3.0 μm
카트리지 코드
Code 7 (2-226 O-rings w/locking-tabs)
분석 메모
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥20 L
≤50 mg after 24-h soak in water