material
conical bottom clear glass
conical bottom
transparent borosilicate glass tube
무균
non-sterile
특징
without cap
포장
case of 125 ea Modular trays are shrink-wrapped
제조업체/상표
Kimble® 73785-10
용량
(10 mL)
피팅
15-415 neck for thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Screw Thread Disposable Centrifuge Tubes
- These tubes are suitable for tissue culture work and general bacteriological use.
- Supplied without caps
- No marking spot
- Manufactured from 51 expansion borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class B requirements
법적 정보
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.