주요 문서
CPG500B500G
Millipore
CPG, 500 Angstrom
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151816
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable