Key Documents
CN03F2001
Millipore
Polygard® CN Cartridge Filter
pore size 0.3 μm, Code F (double open end w/flat gaskets)
동의어(들):
CN CARTRIGE C-F 20" 0.3UM
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151806
eCl@ss:
32031690
material
polypropylene
공극 크기
0.3 μm nominal pore size
0.3 μm pore size
카트리지 코드
Code F (double open end w/flat gaskets)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Device Configuration: Cartridge
법적 정보
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany