주요 문서
CGA473006
Millipore
CG Filter
pore size 0.4 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
동의어(들):
CG Filter 30 in. 0.4 µm Code 7
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151806
eCl@ss:
27293007
material
borosilicate glass fiber (BGF)
borosilicate glass fiber (BGF) prefilter
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
특징
hydrophilic
재고 정보
available only in Japan
파라미터
490 bar max. differential pressure at 20 °C
490 bar max. inlet pressure at 20 °C
카트리지 공칭 길이
30 in. (75 cm)
직경
7.0 cm (2.75 in.)
여과 면적
0.15 m2
공극 크기
0.4 μm nominal pore size
0.4 μm pore size
입력
sample type liquid
카트리지 코드
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Device Configuration: Cartridge
제조 메모
Sanitization Protocol
30 min with hot water @ 80 °C
Sterilization Method
Hot water sanitized @ 80 °C for 30 min
분석 메모
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥5 L