주요 문서
C5789-M
Sigma-Aldrich
Custom-OEM Cell Diss Soln (S-004), 100ml
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352204
Quality Level
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable