주요 문서
BX1795
Supelco
sec-Butyl Alcohol
동의어(들):
sec-Butyl Alcohol, 2-Butanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH(OH)CH3
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
201-158-5
분석:
≥98% (GC)
bp:
99-102 °C/1013 hPa
vapor pressure:
16.5 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
16.5 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98% (GC)
양식
liquid
색상
APHA: ≤20
pH
7 (20 °C)
bp
99-102 °C/1013 hPa
mp
-115 °C
전이 온도
flash point 24 °C
solubility
125 g/L
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC): 98.0% min
Color (APHA): 20 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
80.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
27 °C - closed cup