About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
108.14
Beilstein:
878307
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
202-859-9
bp:
203-205 °C (lit.)
vapor pressure:
0.07 hPa ( 20 °C)
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
추천 제품
vapor density
3.7 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
0.07 hPa ( 20 °C)
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
분석
≥99.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
817 °F
불순물
≤0.01% Benzaldehyde
≤0.01 meq/g Acidity
≤0.02% Acetophenone
증발 잔류물
≤0.05%
색상
APHA: ≤20
refractive index
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
전이 온도
flash point 101 °C
solubility
40 g/L
density
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI key
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Meets ACS Specifications GR ACS
분석 메모
Acetophenone0.02% maxAcidity0.01meq/g maxAssay (GC)99.0% minBenzaldehyde0.01% maxChlorinated compoundsTo pass testColor (APHA)20 maxEvaporation residue0.05% maxFormClear liquidIdentificationTo pass testRefractive index (n 20/D)1.539-1.541Residue after ignition0.005% maxSpecific Gravity at 25/25°C1.042-1.047
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Flash Point (°C)
101 °C - DIN 51758