주요 문서
BI0841
Sigma-Aldrich
Deblock Reagent 10% DCA in Toluene
Biosynthesis Novabiochem®
동의어(들):
DCA Deblock, Deblock Reagent
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C2H2Cl2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
128.94
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116006
Grade
for synthesis
Quality Level
제품 라인
Novabiochem®
양식
liquid
반응 적합성
reaction type: Acetylations
reagent type: Lewis acid
전이 온도
flash point 7.8 °C
배송 상태
ambient
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
InChI key
JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Biosynthesis Novabiochem®
DNA Reagents Label Change Explanation
분석 메모
Color (APHA): 20APHA max
Dichloroacetic acid: 9.0-11.0%
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms
Water (H2O): 200ppm max
법적 정보
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Brain,Liver,Testes, Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
46.0 °F
Flash Point (°C)
7.8 °C