product name
Alcohol, Reagent, OmniSolv®
Quality Level
분석
89.5-91.5% ethanol basis
형태
liquid
구성
isopropyl alcohol, 4.0-6.0%
methanol, 3.5-5.5%
불순물
≤0.04% Water (H2O)
≤0.04 μeq/g Titrable base
≤0.3 μeq/g Titrable acid
증발 잔류물
≤4 ppm
색상
APHA: ≤10
전이 온도
flash point 12 °C
UV cutoff
≤205 nm
UV 흡수
λ: 205 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.65
λ: 220 nm Amax: ≤0.35
λ: 230 nm Amax: ≤0.20
λ: 250 nm Amax: ≤0.04
λ: 270 nm Amax: ≤0.01
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
물리적 형태
제조 메모
분석 메모
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
53.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
12 °C - closed cup