추천 제품
vapor density
2 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
184 mmHg ( 20 °C)
분석
≥99.5% (corrected for water content, GC)
형태
liquid
expl. lim.
13.2 %
기술
UV/Vis spectroscopy: suitable
불순물
≤0.3 μeq/g Titrable acid
≤0.5% Water (H2O)
≤5 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
증발 잔류물
≤1 ppm
색상
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
전이 온도
flash point <-20 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
형식
neat
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
제조 메모
분석 메모
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
1.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17.0 °C - closed cup