주요 문서
AQ108M
Sigma-Aldrich
Goat Anti-Guinea Pig IgG Antibody, F(ab′) 2, AMCA conjugate
Chemicon®, from goat
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
생물학적 소스
goat
Quality Level
결합
AMCA
항체 형태
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
항체 생산 유형
secondary antibodies
클론
polyclonal
종 반응성
guinea pig
제조업체/상표
Chemicon®
기술
immunofluorescence: suitable
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
애플리케이션
Detect Guinea Pig IgG using this Goat anti-Guinea Pig IgG Antibody, F(ab′) 2, AMCA conjugate validated for use in IF.
법적 정보
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable