주요 문서
AG356
Sigma-Aldrich
P2X3, control peptide for AB5895 and AB5896
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.77
생물학적 소스
rat
Quality Level
양식
liquid
제조업체/상표
Chemicon®
농도
2 mg/mL
기술
cell based assay: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
일반 설명
P2X3 control peptide for AB5895 and AB5986.
애플리케이션
Antibody blocking (AB5895 and AB5896)
Optimal working concentration must be determined by the end user.
법적 정보
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable