material
Amicon Ultra styrene-butadiene device
Ultracel® regenerated cellulose membrane (Amicon Ultra-0.5; low binding)
polyethylene cap
polyethylene frit
polypropylene device (for exchange)
polypropylene frit
polypropylene tube (AU0.5; for collection)
polypropylene tube (for collection)
polypropylene tube (holder)
무균
non-sterile
제품 라인
Amicon®
제조업체/상표
Amicon® Pro
파라미터
10 mL sample volume
기술
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (antibody labeling)
protein purification: suitable (concentration)
protein purification: suitable (enrichment)
길이
12 cm (4.7 in.)
직경
2.97 cm
여과 면적
1 cm2
공극 크기
100 kDa NMWCO
배송 상태
wet ice
일반 설명
애플리케이션
특징 및 장점
물리적 형태
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
Storage Class Code