ABS79
Anti-phospho-mTOR (Ser2159) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
동의어(들):
Serine/threonine-protein kinase mTOR, FK506-binding protein 12-rapamycin complex-associated protein 1, FKBP12-rapamycin complex-associated protein, Mammalian target of rapamycin, mTOR, Mechanistic target of rapamycin, Rapamycin and FKBP12 target 1, Rapam
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
human
종 반응성(상동성에 의해 예측)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), sheep (based on 100% sequence homology)
기술
dot blot: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pSer2159)
유전자 정보
human ... MTOR(2475)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Signaling
Kinases & Phosphatases
품질
Dot Blot Specificity Analysis: Unmodified and modified mTOR peptides (see Table) were probed with Anti-phospho-mTOR (Ser2159) (1:1,000 dilution).
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
Unmodified and modified mTOR peptides
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable