ABS192
Anti-phospho-SRPK2 (Ser497) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
동의어(들):
SRSF protein kinase 2, SFRS protein kinase 2, Serine/arginine-rich protein-specific kinase 2, SR-protein-specific kinase 2, SRSF protein kinase 2 N-terminal, SRSF protein kinase 2 C-terminal
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
hamster, mouse, human
종 반응성(상동성에 의해 예측)
rat (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology)
기술
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pSer497)
유전자 정보
human ... SRPK2(6733)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Signaling
Developmental Signaling
품질
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected SRPK2 (Ser497) in 10 µg of NIH3T3 cell lysate and Insulin treated NIH3T3 cell lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
NIH3T3 cell lysate and Insulin treated NIH3T3 cell lysate
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable