ABE551
Anti-E3 ubiquitin-protein ligase UHRF1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
동의어(들):
E3 ubiquitin-protein ligase UHRF1, Inverted CCAAT box-binding protein of 90 kDa, Nuclear protein 95, Nuclear zinc finger protein Np95, HuNp95, hNp95, RING finger protein 106, Transcription factor ICBP90, Ubiquitin-like PHD and RING finger domain-containi
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
human
종 반응성(상동성에 의해 예측)
primate (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
기술
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
bovine ... Uhrf1(530411)
dog ... Uhrf1(611463)
human ... UHRF1(29128)
pig ... Uhrf1(100511003)
일반 설명
면역원
애플리케이션
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
품질
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected E3 ubiquitin-protein ligase UHRF1 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable