주요 문서
A009-M
Millipore
NovaSeptum® Bag rack for manifold unit
9-port holder TC 64 for NAC-A, NAC-D, NAC-I, NAC-S
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104105
eCl@ss:
36101790
material
stainless steel
Quality Level
니들 크기
2.0 mm
무균
sterile
제품 라인
NovaSeptum®
제조업체/상표
NovaSeptum®
높이
260–460 mm
길이
250 mm
너비
280 mm
중량
0.5 kg
응용 분야
sterile sampling
호환성
for use with 9-port Holder TC 64
일반 설명
Device Configuration: Multi-sampling
법적 정보
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany