주요 문서
705039
Sigma-Aldrich
2-Morpholinopyridine-3-boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H13BN2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
208.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
Quality Level
mp
90-94 °C
작용기
ether
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OB(O)c1cccnc1N2CCOCC2
InChI
1S/C9H13BN2O3/c13-10(14)8-2-1-3-11-9(8)12-4-6-15-7-5-12/h1-3,13-14H,4-7H2
InChI key
SWDPLAALYQOCHB-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
May contain varying amounts of anhydride
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)