Key Documents
96441000
Millipore
Vantage L Laboratory Column VL 44 x 1000
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151816
eCl@ss:
32011301
파라미터
2-40 °C temp. range
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
7 bar max. differential pressure (100 psid)
Quality Level
기술
protein purification: suitable
길이
1 m (3.3 ft)
면적
15.2 cm2 , cross-sectional
bed H
750-1000 mm
베드 용적
1.140-1.520 L
직경
4.4 cm (1.7 in.)