주요 문서
9035-HK
Sigma-Aldrich
Glucagon Like Peptide 1 (GLP-1)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.13
결합
125Iodine
Quality Level
라벨
125Iodine labeled
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
유전자 정보
human ... GCG(2641)
일반 설명
Radioactivity: <1.5 μCi
These iodinated hormonos are HPLC purified and prepared fresh monthly.
애플리케이션
Research Category
All
appropriate label hydrating buffer if kit replacement or assay buffer of choice
저장 및 안정성
2–8 °C
픽토그램
Skull and crossbonesEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2