주요 문서
8.44010
Sigma-Aldrich
Decamethyltetrasiloxane
for synthesis
동의어(들):
Decamethyltetrasiloxane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
310.69
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
EC 인덱스 번호:
205-491-7
NACRES:
NA.22
vapor pressure
73 Pa ( 25 °C)
Quality Level
양식
liquid
효능
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
동점도
1.3 cSt(20 °C)
mp
-76 °C
전이 온도
flash point 62 °C
solubility
<0.1 mg/L
density
0.85 g/cm3 at 25 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C10H30O3Si4/c1-14(2,3)11-16(7,8)13-17(9,10)12-15(4,5)6/h1-10H3
InChI key
YFCGDEUVHLPRCZ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
for synthesis
애플리케이션
Decamethyltetrasiloxane for synthesis. CAS 141-62-8, molar mass 310.69 g/mol.
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
143.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
62 °C - closed cup