Key Documents
8.44009
Sigma-Aldrich
Octamethyltrisiloxane
for synthesis
동의어(들):
Octamethyltrisiloxane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[(CH3)3SiO]2Si(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
236.53
Beilstein:
1753063
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
EC 인덱스 번호:
203-497-4
NACRES:
NA.22
vapor density
>1 (vs air)
Quality Level
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
mp
−82 °C (lit.)
전이 온도
flash point 29 °C
density
0.82 g/cm3 at 25 °C
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H24O2Si3/c1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6/h1-8H3
InChI key
CXQXSVUQTKDNFP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
for synthesis
애플리케이션
Octamethyltrisiloxane for synthesis. CAS 107-51-7, molar mass 236.53 g/mol.
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
84.2 °F - (External MSDS)
Flash Point (°C)
29 °C - (External MSDS)