문서
8.43986
Sigma-Aldrich
Divinylbenzene 80%
(stabilised with 4-tert-Butylpyrocatechol) for synthesis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352005
NACRES:
NA.22
Quality Level
형태
liquid
효능
4100 mg/kg LD50, oral (rat)
8000 mg/kg LD50, skin (rabbit)
전이 온도
flash point 70 °C
density
0.915-0.921 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-8°C
일반 설명
stabilised with 4-tert-Butylpyrocatechol for synthesis
애플리케이션
Divinylbenzene 80% (stabilised with 4-tert-Butylpyrocatechol) for synthesis. CAS 1321-74-0, molar mass 130.18 g/mol.
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
158.0 °F
Flash Point (°C)
70 °C