주요 문서
8.43969
Sigma-Aldrich
Chlorohexidine
for synthesis
동의어(들):
Chlorohexidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H30Cl2N10
CAS Number:
Molecular Weight:
505.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
EC 인덱스 번호:
200-238-7
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
solid
효능
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
solubility
0.8 g/L
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)N\C(=N\C(=N)NCCCCCCNC(=N)\N=C(\Nc2ccc(cc2)Cl)/N)\N
InChI
1S/C22H30Cl2N10/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34)
InChI key
GHXZTYHSJHQHIJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3