주요 문서
8.43947
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol monopropyl ether
for synthesis
동의어(들):
2-Propoxyethanol, Propyl glycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH2OCH2CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
104.15
Beilstein:
1731983
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
EC 인덱스 번호:
220-548-6
NACRES:
NA.22
bp:
150-153 °C (lit.)
vapor pressure:
1.3 mmHg ( 20 °C)
Grade
for synthesis
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
1.3 mmHg ( 20 °C)
분석
≥99% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
230 °C
효능
3089 mg/kg LD50, oral (Rat)
876 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
dilution
(for synthesis)
refractive index
n20/D 1.413 (lit.)
bp
150-153 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
전이 온도
flash point 48 °C
density
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CCCOCCO
InChI
1S/C5H12O2/c1-2-4-7-5-3-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
YEYKMVJDLWJFOA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.897 - 0.900
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Evaporation Number: 68
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
118.4 °F
Flash Point (°C)
48 °C