주요 문서
8.43945
Sigma-Aldrich
Ammonium tetrafluoroborate
for synthesis
동의어(들):
Ammonium tetrafluoroborate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
H4BF4N
CAS Number:
Molecular Weight:
104.84
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
237-531-4
NACRES:
NA.22
분석:
≥98.0% (acidimetric)
양식:
powder
Quality Level
분석
≥98.0% (acidimetric)
양식
powder
pH
3.5 (20 °C, 5 g/L in H2O)
density
1.85 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[B+3]([F-])([F-])([F-])[F-].[N+H4]
InChI
1S/BF4.H3N/c2-1(3,4)5;/h;1H3/q-1;/p+1
InChI key
PDTKOBRZPAIMRD-UHFFFAOYSA-O
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable