주요 문서
8.43874
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
for synthesis
동의어(들):
1-Bromo-3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H3BrF4O
CAS Number:
Molecular Weight:
259.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
EC 인덱스 번호:
430-850-1
NACRES:
NA.22
vapor pressure
4 hPa ( 25 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
630 °C
효능
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
171 °C/994.5 hPa
mp
-55.5 °C
전이 온도
flash point 69 °C
density
1.63 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
FC(F)(F)Oc1c(cc(cc1)Br)F
InChI
1S/C7H3BrF4O/c8-4-1-2-6(5(9)3-4)13-7(10,11)12/h1-3H
InChI key
SBSFDYRKNUCGBZ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.708 - 1.712
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
156.2 °F
Flash Point (°C)
69 °C