주요 문서
8.43861
Sigma-Aldrich
Lauroyl peroxide
for synthesis
동의어(들):
Lauroyl peroxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H46O4
CAS Number:
Molecular Weight:
398.62
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352120
EC 인덱스 번호:
203-326-3
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
powder
autoignition temp.
112 °C
효능
10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
49 °C
density
0.91 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
15-25°C
InChI
1S/C24H46O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(25)27-28-24(26)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-22H2,1-2H3
InChI key
YIVJZNGAASQVEM-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Org. Perox. D
Storage Class Code
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable