주요 문서
8.43849
Sigma-Aldrich
Potassium tert-butylate
(~ 20% solution in tetrahydrofuran) for synthesis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352302
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
liquid
전이 온도
flash point -21.5 °C (THF)
density
0.914 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-8°C
분석 메모
Assay (acidimetric): 19.0 - 21.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.912 - 0.917
신호어
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
보충제 위험성
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
-6.7 °F - (THF)
Flash Point (°C)
-21.5 °C - (THF)