주요 문서
8.43742
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) bis(acetylacetonate) diisopropoxide
(75% solution in 2-propanol) for synthesis
동의어(들):
Diisopropoxytitanium bis(acetylacetonate) solution, Ti(acac)2OiPr2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
liquid
전이 온도
flash point 12 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
분석 메모
Assay (ex Ti): 72.0 - 78.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.990 - 1.020
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
53.6 °F
Flash Point (°C)
12 °C
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1