주요 문서
8.43658
Sigma-Aldrich
Trimethoxyphenylsilane
for synthesis
동의어(들):
Trimethoxyphenylsilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3O)3SiC6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
198.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
EC 인덱스 번호:
221-066-9
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥96.5% (GC)
양식
liquid
전이 온도
flash point 83 °C
density
1.064 g/cm3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Si](OC)(OC)(OC)c1ccccc1
InChI
1S/C9H14O3Si/c1-10-13(11-2,12-3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
InChI key
ZNOCGWVLWPVKAO-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.062 - 1.066
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameExclamation markHealth hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Oral
표적 기관
Bladder
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
84.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
29 °C - closed cup