주요 문서
8.42712
Sigma-Aldrich
3,6-Dichloropyridazine
for synthesis
동의어(들):
3,6-Dichloropyridazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H2Cl2N2
CAS Number:
Molecular Weight:
148.98
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
EC 인덱스 번호:
205-478-6
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
solid
mp
72 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-2-4(6)8-7-3/h1-2H
InChI key
GUSWJGOYDXFJSI-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 66 °C
Melting range (upper value): ≤ 69 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3