주요 문서
8.42593
Sigma-Aldrich
2-Nitrobenzenesulfonyl chloride
for synthesis
동의어(들):
2-Nitrobenzenesulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H4ClNO4S
CAS Number:
Molecular Weight:
221.62
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
EC 인덱스 번호:
216-907-1
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
solid
mp
65-67 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(Cl)c1c(cccc1)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C6H4ClNO4S/c7-13(11,12)6-4-2-1-3-5(6)8(9)10/h1-4H
InChI key
WPHUUIODWRNJLO-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (morpholine method): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 65 °C
Melting range (upper value): ≤ 68 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable