주요 문서
8.42196
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-2-pyrrolidinone
for synthesis
동의어(들):
1-Ethyl-2-pyrrolidinone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H11NO
CAS Number:
Molecular Weight:
113.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
220-250-6
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.18 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
245 °C (DIN 51794)
효능
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1.3-7.7 % (v/v)
pH
8-9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
동점도
2.1 cSt(20 °C)
전이 온도
flash point 91 °C
density
1.0 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C6H11NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2-5H2,1H3
InChI key
ZFPGARUNNKGOBB-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.997 - 0.999
Identity (IR): passes test
픽토그램
CorrosionHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup