주요 문서
8.42116
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethylbarbituric acid
for synthesis
동의어(들):
1,3-Dimethylbarbituric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
156.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
212-211-7
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
solid
효능
1780 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
120-124 °C
solubility
60 g/L
벌크 밀도
500 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N1(C(=O)N(C(=O)CC1=O)C)C
InChI
1S/C6H8N2O3/c1-7-4(9)3-5(10)8(2)6(7)11/h3H2,1-2H3
InChI key
VVSASNKOFCZVES-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
for synthesis
애플리케이션
1,3-Dimethylbarbituric acid for synthesis. CAS 769-42-6, pH 2.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C) (slurry).
분석 메모
Assay (acidimetric)≥ 98.0 %Melting range (lower value)≥ 120 °CMelting range (upper value)≤ 124 °CIdentity (IR)passes test
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable