주요 문서
8.42025
Sigma-Aldrich
Trichloro(chloromethyl)silane
for synthesis
동의어(들):
Trichloro(chloromethyl)silane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
183.93
UNSPSC 코드:
12352103
EC 인덱스 번호:
216-316-9
Quality Level
양식
liquid
bp
117-118 °C/1013 hPa
전이 온도
flash point 69 °C
density
1.47 g/cm3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/CH2Cl4Si/c2-1-6(3,4)5/h1H2
InChI key
FYTPGBJPTDQJCG-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
일반 설명
for synthesis
애플리케이션
Trichloro(chloromethyl)silane for synthesis. CAS 1558-25-4, molar mass 183.93 g/mol.
분석 메모
Assay (GC, area%)≥ 95.5 %Identity (IR)passes test
픽토그램
CorrosionSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
156.2 °F
Flash Point (°C)
69 °C