Key Documents
8.41874
Sigma-Aldrich
Tetraheptylammonium iodide
for synthesis
동의어(들):
Tetraheptylammonium iodide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C28H60IN
CAS Number:
Molecular Weight:
537.69
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
222-570-1
NACRES:
NA.22
Quality Level
형태
solid
mp
121-124 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C28H60N.HI/c1-5-9-13-17-21-25-29(26-22-18-14-10-6-2,27-23-19-15-11-7-3)28-24-20-16-12-8-4;/h5-28H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
KCSOHLKZTZMKQA-UHFFFAOYSA-M
분석 메모
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 121 °C
Melting range (upper value): ≤ 124 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable