주요 문서
8.41817
Sigma-Aldrich
Tri(o-tolyl)-phosphine
for synthesis
동의어(들):
Tri(o-tolyl)-phosphine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H21P
CAS Number:
Molecular Weight:
304.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352128
EC 인덱스 번호:
228-193-9
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.0% (HPLC)
양식
solid
반응 적합성
reagent type: ligand
bp
238 °C/15 hPa
mp
124-127 °C
작용기
phosphine
저장 온도
2-30°C
SMILES string
P(c3c(cccc3)C)(c2c(cccc2)C)c1c(cccc1)C
InChI
1S/C21H21P/c1-16-10-4-7-13-19(16)22(20-14-8-5-11-17(20)2)21-15-9-6-12-18(21)3/h4-15H,1-3H3
InChI key
COIOYMYWGDAQPM-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 124 °C
Melting range (upper value): ≤ 127 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable