주요 문서
8.41807
Sigma-Aldrich
[3-(2,3-Epoxypropoxy)-propyl]-trimethoxysilane
for synthesis
동의어(들):
[3-(2,3-Epoxypropoxy)-propyl]-trimethoxysilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH2OCH)CH2O(CH2)3Si(OCH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
236.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
EC 인덱스 번호:
219-784-2
NACRES:
NA.22
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
형태
liquid
autoignition temp.
400 °C
효능
8025 mg/kg LD50, oral (Rat)
4250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
kinematic viscosity
2.7 cSt(20 °C) (calculated)
bp
290 °C/1013 hPa
mp
<-70 °C
전이 온도
flash point 110 °C
density
1.07 g/cm3 at 25 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C9H20O5Si/c1-10-15(11-2,12-3)6-4-5-13-7-9-8-14-9/h9H,4-8H2,1-3H3
InChI key
BPSIOYPQMFLKFR-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup