주요 문서
8.41762
Sigma-Aldrich
Tetrapentylammonium iodide
for synthesis
동의어(들):
Tetrapentylammonium iodide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C5H11)4NI
CAS Number:
Molecular Weight:
425.47
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
219-688-0
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
crystals
mp
135-137 °C
solubility
7.40 g/L
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C20H44N.HI/c1-5-9-13-17-21(18-14-10-6-2,19-15-11-7-3)20-16-12-8-4;/h5-20H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
FBLZDUAOBOMSNZ-UHFFFAOYSA-M
분석 메모
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 135 °C
Melting range (upper value): ≤ 137 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable