분석
≥98.0% (acidimetric)
양식
liquid
효능
850 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
93-94 °C/24 hPa
전이 온도
flash point 69 °C
density
1.12 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O(CC)C(=O)OC(=O)OCC
InChI
1S/C6H10O5/c1-3-9-5(7)11-6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.118 - 1.122
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.118 - 1.122
Identity (IR): passes test
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
156.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
69 °C - closed cup