주요 문서
8.41740
Sigma-Aldrich
Hexadecanedioic acid
for synthesis
동의어(들):
Hexadecanedioic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H30O4
CAS Number:
Molecular Weight:
286.41
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
208-013-5
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥96.0% (acidimetric)
양식
powder
mp
122-123 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
InChI
1S/C16H30O4/c17-15(18)13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16(19)20/h1-14H2,(H,17,18)(H,19,20)
InChI key
QQHJDPROMQRDLA-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Melting range (lower value): ≥ 122 °C
Melting range (upper value): ≤ 126 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable