주요 문서
8.41731
Sigma-Aldrich
1,3,5-Benzenetricarbonyl chloride
for synthesis
동의어(들):
1,3,5-Benzenetricarbonyl chloride, Trimesoylchloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H3Cl3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
265.48
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
224-594-8
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
solid
bp
180 °C/21 hPa
mp
33-37 °C
전이 온도
flash point >112 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
ClC(=O)c1cc(cc(c1)C(=O)Cl)C(=O)Cl
InChI
1S/C9H3Cl3O3/c10-7(13)4-1-5(8(11)14)3-6(2-4)9(12)15/h1-3H
InChI key
UWCPYKQBIPYOLX-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (argentometric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup