주요 문서
8.41656
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(aminomethyl)-benzene
for synthesis
동의어(들):
1,4-Bis(aminomethyl)-benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H12N2
CAS Number:
Molecular Weight:
136.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
EC 인덱스 번호:
208-719-3
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
crystals
bp
230 °C/13.33 hPa
mp
60-64 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
NCc1ccc(cc1)CN
InChI
1S/C8H12N2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4H,5-6,9-10H2
InChI key
ISKQADXMHQSTHK-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable