Key Documents
8.41638
Sigma-Aldrich
Trimethyloxonium tetrafluoroborate
for synthesis
동의어(들):
Trimethyloxonium tetrafluoroborate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H9BF4O
CAS Number:
Molecular Weight:
147.91
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
206-994-4
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95.0% (acidimetric)
형태
crystals
mp
202-203 °C (sublimed)
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C3H9O.B.4FH/c1-4(2)3;;;;;/h1-3H3;;4*1H/q+1;+3;;;;/p-4
InChI key
KAAQTDVQNWMZJT-UHFFFAOYSA-J
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable